1-Bromotetradecano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Myristyl bromide
A16082.0E
A16082.22
A16082.36
A16082.0EEA
389
EUR
A16082.0E
A16082.22
A16082.36
1-Bromotetradecano ≥98%
1-Bromotetradecano
Purity: 98%
CAS No.: 112-71-0
Molecular Formula: CH3(CH2)13Br
Formula Weight: 277.30
Flash Point: 158°(316°F)
Refractive Index: 1.4600
Melting Point: 4-6°
Boiling Point: 175-178°/20mm
Beilstein Reference: 1742640
MDL No.: MFCD00000228
Formula:
BrH₂C(CH₂)₁₂CH₃ MW: 277,29 g/mol Pto. Ebullición: 175…178 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 4…6 °C Densidad: 1,018 Pto. de inflamación: 158 °C (316 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000228 Núm. CAS: 112-71-0 EINECS: 203-999-3 |