2,2-Dibromopropano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
186060050
186060500
ACRO186060050EA
107
EUR
ACRO186060050
ACRO186060500
2,2-Dibromopropano 98%
2,2-Dibromopropano
Formula:
H₃CBr₂CCH₃ Pto. Ebullición: 114 °C (740 mmHg) Pto. de fusión: –20 °C Densidad: 1,78 g/cm³ Pto. de inflamación: >110 °C |
Número MDL:
MFCD00000119 Núm. CAS: 594-16-1 EINECS: 209-828-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4950 to 1.4990 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Residue after ignition | ≤0.1 % |
Specific optical rotation | -66° to -69° (20°C, 589 nm) (1 % in EtOH) |