2,3-Dibromobutano (±) + meso 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10219.14
A10219.06
A10219.22
A10219.14EA
25.8
EUR
A10219.14
A10219.06
A10219.22
2,3-Dibromobutano (±) + meso 98+%
2,3-Dibromobutano
Purity: 98+%
CAS No.: 5408-86-6
Molecular Formula: C4H8Br2
Formula Weight: 215.93
Flash Point: 123°(253°F)
Refractive Index: 1.5126
Boiling Point: 166-167°
Beilstein Reference: 1718916
MDL No.: MFCD00000146
Formula:
H₃C(BrCH)₂CH₃ Pto. Ebullición: 166…167 °C Pto. de fusión: –24 °C Densidad: 1,760 Pto. de inflamación: 123 °C (253 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000146 Núm. CAS: 5408-86-6 EINECS: 226-476-1 UN: 2810 |