2-Bromobutano 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
106781000 106785000 106780025
ACRO106781000EA 35.4 EUR
ACRO106781000 ACRO106785000 ACRO106780025
2-Bromobutano 99+%
2-Bromobutano
Formula: H₃CBrCHCH₂CH₃
MW: 137.02 g/mol
Pto. Ebullición: 91 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –112 °C
Densidad: 1.25 g/cm³
Pto. de inflamación: 21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000156
Núm. CAS: 78-76-2
EINECS: 201-140-7
UN: 2339
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,01553
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4359 to 1.4379 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Sensitivity (Test for Ni) Passes