2-Bromobutano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15069.0B
A15069.30
A15069.0BEA
129
EUR
A15069.0B
A15069.30
2-Bromobutano ≥98%
2-Bromobutano
Purity: 98%
CAS No.: 78-76-2
Molecular Formula: C4H9Br
Formula Weight: 137.03
Flash Point: 13°(55°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.260
Refractive Index: 1.4369
Appearance: Colourless
Odour: Pleasant
Melting Point: -112°
Boiling Point: 91-92°
Beilstein Reference: 505949
Merck Reference: 14,1554
UN No.: 2339
MDL No.: MFCD00000156
Formula:
H₃CBrCHCH₂CH₃ MW: 137.02 g/mol Pto. Ebullición: 91…92 °C Pto. de fusión: –112 °C Densidad: 1.260 Pto. de inflamación: 13 °C (55 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000156 Núm. CAS: 78-76-2 EINECS: 201-140-7 UN: 2339 ADR: 3 II Índice Merck: 13,01553 |