2-Bromononano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L07387.03
L07387.06
L07387.03EA
36.2
EUR
L07387.03
L07387.06
2-Bromononano ≥97%
2-Bromononano
Purity: 97%
CAS No.: 2216-35-5
Molecular Formula: C9H19Br
Formula Weight: 207.16
Refractive Index: 1.4530
Boiling Point: 208-209°
MDL No.: MFCD00017865
Formula:
H₃CBrCH(CH₂)₆CH₃ MW: 207.15 g/mol Pto. Ebullición: 208…209 °C Densidad: 1.081 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017865 Núm. CAS: 2216-35-5 EINECS: 218-688-8 |