2-Bromopropano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
107320010 107322500 107320025 107320100
ACRO107320010EA 136 EUR
ACRO107320010 ACRO107322500 ACRO107320025 ACRO107320100
2-Bromopropano 99%
2-Bromopropano
Formula: H₃CBrCHCH₃
Pto. Ebullición: 59 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 1,31 g/cm³
Pto. de inflamación: 1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000147
Núm. CAS: 75-26-3
EINECS: 200-855-1
UN: 2344
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,05230
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %