2-Bromopropano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A12944.AK A12944.AU
A12944.AKEA 52.6 EUR
A12944.AK A12944.AU
2-Bromopropano ≥99%
2-Bromopropano
Purity: 99% CAS No.: 75-26-3 Molecular Formula: C3H7Br Formula Weight: 123.00 Flash Point: 19°(66°F) Physical Form: Liquid Density: 1.310 Refractive Index: 1.4255 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: -89° Boiling Point: 59-60° Beilstein Reference: 741852 Merck Reference: 14,5210 UN No.: 2344 MDL No.: MFCD00000147
Formula: H₃CBrCHCH₃
Pto. Ebullición: 59…60 °C
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 1,310
Pto. de inflamación: 19 °C (66 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000147
Núm. CAS: 75-26-3
EINECS: 200-855-1
UN: 2344
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,5210