2-Bromopropano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01668.0250 8.01668.1000
8.01668.0250EA 32.9 EUR
8.01668.0250 8.01668.1000
2-Bromopropano para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Bromopropano
Formula: H₃CBrCHCH₃
Pto. Ebullición: 59 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000147
Núm. CAS: 75-26-3
EINECS: 200-855-1
UN: 2344
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,05230
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 3.18 g/l (20 °C)
Melting Point -89 °C
Molar Mass 122.99 g/mol
Boiling Point 59 - 60 °C
Vapor Pressure 224 hPa (20 °C)
Flash Point 19 °C
Refractive Index 1.4252 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 4.6 %(V)
Density 1.31 g/cm3 (20 °C)