4-Bromoheptano 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L04807.06
L04807.14
L04807.06EA
58.6
EUR
L04807.06
L04807.14
4-Bromoheptano 97%
4-Bromoheptano
Purity: 97%
CAS No.: 998-93-6
Molecular Formula: C7H15Br
Formula Weight: 179.11
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 60-62°/18mm
Beilstein Reference: 1697144
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039182
Formula:
H₃C(CH₂)₂BrCH(CH₂)₂CH₃ MW: 179.1 g/mol Pto. Ebullición: 60…62 °C (18 mmHg) Densidad: 1.140 Pto. de inflamación: 40 °C (104 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039182 Núm. CAS: 998-93-6 EINECS: 213-653-3 UN: 1993 ADR: 3 III |