Bromoetano 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
154210010 154215000 154210025
ACRO154210010EA 92.1 EUR
ACRO154210010 ACRO154215000 ACRO154210025
Bromoetano 98%, puro
Bromoetano
Formula: BrH₂CCH₃
Pto. Ebullición: 38,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –119 °C
Densidad: 1,46 g/cm³
Pto. de inflamación: –23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000232
Núm. CAS: 74-96-4
EINECS: 200-825-8
UN: 1891
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,03807
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
GC ≥97.5 %