Bromoetano 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
330350050 330351000
ACRO330350050EA 24.2 EUR
ACRO330350050 ACRO330351000
Bromoetano 99+%, extra puro
Bromoetano
Formula: BrH₂CCH₃
Pto. Ebullición: 38,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –119 °C
Densidad: 1,46 g/cm³
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000232
Núm. CAS: 74-96-4
EINECS: 200-825-8
UN: 1891
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,03807
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity ≤0.0005 % (as HBr)