Bromoetano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 74-96-4
Molecular Formula: C2H5Br
Formula Weight: 108.97
Flash Point: -23°(-9°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.461
Refractive Index: 1.4235
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Ether-like
Melting Point: -119°
Boiling Point: 37-39°
Beilstein Reference: 1209224
Merck Reference: 14,3771
UN No.: 1891
MDL No.: MFCD00000232
Formula:
BrH₂CCH₃ Pto. Ebullición: 37…39 °C Pto. de fusión: –119 °C Densidad: 1,461 Pto. de inflamación: –23 °C (–9 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000232 Núm. CAS: 74-96-4 EINECS: 200-825-8 UN: 1891 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,3771 |