Dibromometano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methylenbromide
112831000 112835000 112830010 112830025
ACRO112831000EA 49.7 EUR
ACRO112831000 ACRO112835000 ACRO112830010 ACRO112830025
Dibromometano 99%
Dibromometano
Formula: Br₂CH₂
Pto. Ebullición: 96…98 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –52 °C
Densidad: 2,47 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000168
Núm. CAS: 74-95-3
EINECS: 200-824-2
UN: 2664
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06138
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %