Dibromometano estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Methylenbromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10278.0100 8.10278.0250 8.10278.2500 8.10278.9050
8.10278.0100EA 36 EUR
8.10278.0100 8.10278.0250 8.10278.2500 8.10278.9050
Dibromometano estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Dibromometano
Formula: Br₂CH₂
Pto. Ebullición: 97 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –53 °C
Densidad: 2,497 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000168
Núm. CAS: 74-95-3
EINECS: 200-824-2
UN: 2664
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06138
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 11.7 g/l (15 °C)
Melting Point -52.7 °C
Molar Mass 173.83 g/mol
Boiling Point 95 - 97 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 44 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.5419 (20 °C, 589 nm)
Density 2.49 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Methylene bromide
Hill Formula CH2Br2