Tetrabromuro de carbono 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Carbon tetrabromide
325150050 325151000 325155000
ACRO325150050EA 48.6 EUR
ACRO325150050 ACRO325151000 ACRO325155000
Tetrabromuro de carbono 98%
Tetrabromuro de carbono
Formula: Br₄C
Pto. Ebullición: 190 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 88…93 °C
Densidad: 3,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000117
Núm. CAS: 558-13-4
EINECS: 209-189-6
UN: 2516
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline solid
Water ≤10 % (K.F.)
GC ≥97.5 % (On organic basis)
Stabilizer May contain water as stabilizer