Tetrabromuro de carbono, (max. 6% H₂O) 98% (dry weight)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Carbon tetrabromide
L00821.14
L00821.22
L00821.36
L00821.14EA
40.5
EUR
L00821.14
L00821.22
L00821.36
Tetrabromuro de carbono, (max. 6% H₂O) 98% (dry weight)
Tetrabromuro de carbono
Purity: 98%
CAS No.: 558-13-4
Molecular Formula: CBr4
Formula Weight: 331.63
Melting Point: 90-95°
Boiling Point: 190°
UN No.: 2516
MDL No.: MFCD00000117
Formula:
Br₄C MW: 331,63 g/mol Pto. Ebullición: 190 °C Pto. de fusión: 90…95 °C Densidad: 3,420 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000117 Núm. CAS: 558-13-4 EINECS: 209-189-6 UN: 2516 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...