3-Bromobutanona ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Estabilización: Stabiised with magnesium oxide (MgO) < 1 %
A10186.30 A10186.18 A10186.09
A10186.30EA 1200 EUR
A10186.30 A10186.18 A10186.09
3-Bromobutanona ≥97% estabilizado
3-Bromobutanona
Stabilized with 1% magnesium oxide
Purity: 97% CAS No.: 814-75-5 Molecular Formula: C4H7BrO Formula Weight: 151.01 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4590 Odour: Pungent Boiling Point: 69-70°/70mm Beilstein Reference: 906773 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00013538
Formula: H₃CC(O)BrCHCH₃
Pto. Ebullición: 69…70 °C (70 mmHg)
Densidad: 1,438
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013538
Núm. CAS: 814-75-5
EINECS: 212-404-6
UN: 2922
ADR: 8,II