1,2-Dibromotetracloroetano 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
158460250 158461000
ACRO158460250EA 43.4 EUR
ACRO158460250 ACRO158461000
1,2-Dibromotetracloroetano 97%
1,2-Dibromotetracloroetano
Formula: BrCl₂CCBrCl₂
Pto. Ebullición: 222 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 220…222 °C
Densidad: 2,71 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000780
Núm. CAS: 630-25-1
EINECS: 211-136-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %