1,2-Dibromotetracloroetano 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20276.14
B20276.22
B20276.14EA
37.4
EUR
B20276.14
B20276.22
1,2-Dibromotetracloroetano 97%
1,2-Dibromotetracloroetano
Purity: 97%
CAS No.: 630-25-1
Molecular Formula: BrCCl2CCl2Br
Formula Weight: 325.65
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 1699471
Formula:
BrCl₂CCBrCl₂ Pto. Ebullición: 222 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼220 °C (desc.) Densidad: 2,71 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000780 Núm. CAS: 630-25-1 EINECS: 211-136-7 |