1-Bromo-1-cloroetano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L01910.04
L01910.09
L01910.04EA
98.2
EUR
L01910.04
L01910.09
1-Bromo-1-cloroetano ≥98%
1-Bromo-1-cloroetano
Purity: 98%
CAS No.: 593-96-4
Molecular Formula: CH3CHBrCl
Formula Weight: 143.42
Refractive Index: 1.4660
Boiling Point: 82-83°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00018842
Formula:
BrClHCCH₃ Pto. Ebullición: 82…83 °C Densidad: 1,667 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00018842 Núm. CAS: 593-96-4 EINECS: 209-820-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |