1-Bromo-2-cloroetano 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethylene chlorobromide
214181000 214185000
ACRO214181000EA 52.8 EUR
ACRO214181000 ACRO214185000
1-Bromo-2-cloroetano 98%
1-Bromo-2-cloroetano
Formula: BrH₂CCH₂Cl
MW: 143,41 g/mol
Pto. Ebullición: 106…107 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –17 °C
Densidad: 1,73 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000962
Núm. CAS: 107-04-0
EINECS: 203-456-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %