1-Bromo-2-cloroetano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ethylene chlorobromide
A12349.0E
A12349.22
A12349.36
A12349.0EEA
589
EUR
A12349.0E
A12349.22
A12349.36
1-Bromo-2-cloroetano ≥98%
1-Bromo-2-cloroetano
Purity: 98%
CAS No.: 107-04-0
Molecular Formula: C2H4BrCl
Formula Weight: 143.42
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4900
Odour: Sweet
Melting Point: -18°
Boiling Point: 106-107°
Beilstein Reference: 605265
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000962
Formula:
BrH₂CCH₂Cl Pto. Ebullición: 106…107 °C Pto. de fusión: –18 °C Densidad: 1,726 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000962 Núm. CAS: 107-04-0 EINECS: 203-456-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |