1-Bromo-3-cloropropano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
106860010 106862500 106860025 106860501
ACRO106860010EA 129 EUR
ACRO106860010 ACRO106862500 ACRO106860025 ACRO106860501
1-Bromo-3-cloropropano 99%
1-Bromo-3-cloropropano
Formula: BrH₂CCH₂CH₂Cl
MW: 157.44 g/mol
Pto. Ebullición: 142…145 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –59 °C
Densidad: 1.59 g/cm³
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000998
Núm. CAS: 109-70-6
EINECS: 203-697-1
UN: 2688
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Acidity (HCl) ≤0.002 %