1-Bromo-3-cloropropano ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A11395.0B A11395.0I A11395.22 A11395.30 A11395.36
A11395.0BEA 75.4 EUR
A11395.0B A11395.0I A11395.22 A11395.30 A11395.36
1-Bromo-3-cloropropano ≥99%
1-Bromo-3-cloropropano
Purity: 99% CAS No.: 109-70-6 Molecular Formula: Cl(CH2)3Br Formula Weight: 157.44 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.4855 Melting Point: -59° Boiling Point: 142-145° Beilstein Reference: 605278 UN No.: 2688 MDL No.: MFCD00000998
Formula: BrH₂CCH₂CH₂Cl
MW: 157,44 g/mol
Pto. Ebullición: 142…145 °C
Pto. de fusión: –59 °C
Densidad: 1,598
Pto. de inflamación: >140 °C (284 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000998
Núm. CAS: 109-70-6
EINECS: 203-697-1
UN: 2688
ADR: 6.1,III