1-Bromo-4-clorobutano 99%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

106840250 106841000
ACRO106840250EA 63.3 EUR
ACRO106840250 ACRO106841000
1-Bromo-4-clorobutano 99%
1-Bromo-4-clorobutano
Formula: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
MW: 171,46 g/mol
Pto. Ebullición: 80…82 °C (30 mmHg)
Densidad: 1,48 g/cm³
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001010
Núm. CAS: 6940-78-9
EINECS: 230-089-3
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4865 to 1.4885 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR