1-Bromo-4-clorobutano ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A11399.14
A11399.22
A11399.14EA
62.4
EUR
A11399.14
A11399.22
1-Bromo-4-clorobutano ≥99%
1-Bromo-4-clorobutano
Purity: 99%
CAS No.: 6940-78-9
Molecular Formula: Br(CH2)4Cl
Formula Weight: 171.47
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.4875
Odour: Aromatic
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1098275
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001010
Formula:
BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl MW: 171,46 g/mol Pto. Ebullición: 175…176 °C Densidad: 1,489 Pto. de inflamación: 60 °C (140 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001010 Núm. CAS: 6940-78-9 EINECS: 230-089-3 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...