1-Bromo-5-cloropentano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
221210050 221210250 221211000
ACRO221210050EA 27.5 EUR
ACRO221210050 ACRO221210250 ACRO221211000
1-Bromo-5-cloropentano 98%
1-Bromo-5-cloropentano
Formula: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Cl
Pto. Ebullición: 210…212 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,4 g/cm³
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001016
Núm. CAS: 54512-75-3
EINECS: 259-193-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4826 to 1.4846 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %