1-Bromo-5-cloropentano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B20479.09
B20479.18
B20479.09EA
40.2
EUR
B20479.09
B20479.18
1-Bromo-5-cloropentano ≥98%
1-Bromo-5-cloropentano
Purity: 98%
CAS No.: 54512-75-3
Molecular Formula: Cl(CH2)5Br
Formula Weight: 185.50
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4836
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 1732341
MDL No.: MFCD00001016
Formula:
BrH₂C(CH₂)₃CH₂Cl MW: 185.49 g/mol Pto. Ebullición: 210…212 °C Densidad: 1.408 Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001016 Núm. CAS: 54512-75-3 EINECS: 259-193-7 |