1-Bromo-6-clorohexano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21619.06
B21619.14
B21619.06EA
35.6
EUR
B21619.06
B21619.14
1-Bromo-6-clorohexano ≥97%
1-Bromo-6-clorohexano
Purity: 97%
CAS No.: 6294-17-3
Molecular Formula: Br(CH2)6Cl
Formula Weight: 199.53
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.4806
Boiling Point: 109-110°/2mm
MDL No.: MFCD00001019
Formula:
BrH₂C(CH₂)₄CH₂Cl Pto. Ebullición: 109…110 °C (2 mmHg) Densidad: 1,337 Pto. de inflamación: 101 °C (214 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001019 Núm. CAS: 6294-17-3 EINECS: 228-555-6 |