Bromotriclorometano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
107491000 107492500
ACRO107491000EA 47.8 EUR
ACRO107491000 ACRO107492500
Bromotriclorometano 99%
Bromotriclorometano
Formula: BrCl₃C
Pto. Ebullición: 105 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 1,997 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000783
Núm. CAS: 75-62-7
EINECS: 200-886-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5075 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %