Bromotriclorometano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01986.0100 8.01986.0250 8.01986.9025
8.01986.0100EA 116 EUR
8.01986.0100 8.01986.0250 8.01986.9025
Bromotriclorometano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Bromotriclorometano
Formula: BrCl₃C
Pto. Ebullición: 105 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000783
Núm. CAS: 75-62-7
EINECS: 200-886-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -6 °C
Molar Mass 198.28 g/mol
Boiling Point 105 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 49 hPa (25 °C)
Explosion Limit 1.5051 (20 °C, 589 nm)
Density 2.01 g/cm3 (20 °C)