1-Bromoheptadecafluorooctano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
386790100 386790500 386790000
ACRO386790100EA 127 EUR
ACRO386790100 ACRO386790500 386790000.
1-Bromoheptadecafluorooctano 99%
1-Bromoheptadecafluorooctano
Formula: BrF₂C(CF₂)₆CF₃
Pto. Ebullición: 142 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 6 °C
Densidad: 1,93 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042082
Núm. CAS: 423-55-2
EINECS: 207-028-4
Índice Merck: 12,07299
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %