1-Bromoheptadecafluorooctano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98+%
CAS No.: 423-55-2
Molecular Formula: C8H17Br
Formula Weight: 498.98
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3050
Melting Point: 6°
Boiling Point: 141-143°
Beilstein Reference: 2016022
Merck Reference: 14,7156
MDL No.: MFCD00042082
Formula:
BrF₂C(CF₂)₆CF₃ Pto. Ebullición: 141…143 °C Pto. de fusión: 6 °C Densidad: 1,930 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042082 Núm. CAS: 423-55-2 EINECS: 207-028-4 Índice Merck: 14,7156 |