3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A14948.22 A14948.06 A14948.14 A14948.PG
A14948.22EA 719 EUR
A14948.22 A14948.06 A14948.14 A14948.PG
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetona ≥97%
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetona
Purity: 97% CAS No.: 431-35-6 Molecular Formula: BrCH2COCF3 Formula Weight: 190.95 Flash Point: -2°(28°F) Refractive Index: 1.3760 Odour: Pungent Melting Point: -80° Boiling Point: 85-87° Beilstein Reference: 1703387 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00039237
Formula: BrH₂CC(O)CF₃
MW: 190.95 g/mol
Pto. Ebullición: 85…87 °C
Pto. de fusión: < –80 °C
Densidad: 1.822
Pto. de inflamación: –2 °C (28 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039237
Núm. CAS: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
UN: 2924
ADR: 3 II