2-Bromo-2-nitropropano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18385.06
A18385.14
A18385.06EA
32.7
EUR
A18385.06
A18385.14
2-Bromo-2-nitropropano ≥98%
2-Bromo-2-nitropropano
Purity: 98%
CAS No.: 5447-97-2
Molecular Formula: C3H6BrNO2
Formula Weight: 168.00
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.4640
Boiling Point: 45-46°/16mm
Beilstein Reference: 1746626
MDL No.: MFCD00007389
Formula:
H₃CBrC(NO₂)CH₃ MW: 167.99 g/mol Pto. Ebullición: 45…46 °C (16 mmHg) Pto. de fusión: 33…35 °C Densidad: 1.584 Pto. de inflamación: 61 °C (141 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007389 Núm. CAS: 5447-97-2 EINECS: 226-668-5 |