1,3-Dibromo-2,2-dimetoxipropano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11217.14
A11217.06
A11217.22
A11217.14EA
273
EUR
A11217.14
A11217.06
A11217.22
1,3-Dibromo-2,2-dimetoxipropano ≥99%
1,3-Dibromo-2,2-dimetoxipropano
Purity: 99%
CAS No.: 22094-18-4
Molecular Formula: C5H10Br2O2
Formula Weight: 261.95
Melting Point: 64-67°
Beilstein Reference: 1698992
Formula:
BrH₂CC(OCH₃)₂CH₂Br MW: 261.94 g/mol Pto. de fusión: 64…67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051792 Núm. CAS: 22094-18-4 |