2-Bromo-1,1-dietoxietano 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1,1-diethoxyethane
346521000 346525000
ACRO346521000EA 43.3 EUR
ACRO346521000 ACRO346525000
2-Bromo-1,1-dietoxietano 97%
2-Bromo-1,1-dietoxietano
Formula: BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂
MW: 197.07 g/mol
Pto. Ebullición: 66…67 °C (18 mmHg)
Densidad: 1.28 g/cm³
Pto. de inflamación: 61 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000214
Núm. CAS: 2032-35-1
EINECS: 217-989-1
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %