2-Bromo-1,1-dietoxietano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromo-1,1-diethoxyethane
A13276.0E
A13276.22
A13276.36
A13276.0EEA
428
EUR
A13276.0E
A13276.22
A13276.36
2-Bromo-1,1-dietoxietano ≥97%
2-Bromo-1,1-dietoxietano
Purity: 97%
CAS No.: 2032-35-1
Molecular Formula: C6H13BrO2
Formula Weight: 197.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 61°(142°F)
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 66-67°/18mm
Beilstein Reference: 635754
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000214
Formula:
BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂ Pto. Ebullición: 66…67 °C (18 mmHg) Densidad: 1,270 Pto. de inflamación: 61 °C (142 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000214 Núm. CAS: 2032-35-1 EINECS: 217-989-1 UN: 2810 ADR: 6.1,II |