1-Bromo-3,6-dioxaheptano 90% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Estabilización: estabilizado con sodio carbonato
370980100 370980500
ACRO370980100EA 107 EUR
ACRO370980100 ACRO370980500
1-Bromo-3,6-dioxaheptano 90% estabilizado
1-Bromo-3,6-dioxaheptano
Formula: BrH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Pto. Ebullición: 172 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –23 °C
Densidad: 1,347 g/cm³
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000238
Núm. CAS: 54149-17-6
EINECS: 259-000-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 % Sodium carbonate