Butiraldehído 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
108090010 108091000 108090025
ACRO108090010EA 54.4 EUR
ACRO108090010 ACRO108091000 ACRO108090025
Butiraldehído 99%
Butiraldehído
Formula: C₄H₈O
Pto. Ebullición: 75 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –96 °C
Densidad: 0,817 g/cm³
Pto. de inflamación: –12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007023
Núm. CAS: 123-72-8
EINECS: 204-646-6
UN: 1129
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,01591
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
BSC Certification Passes