Butiraldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Butylaldehyde, Butanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01555.0100 8.01555.1000 8.01555.2500 8.01555.9045
8.01555.0100EA 33.2 EUR
8.01555.0100 8.01555.1000 8.01555.2500 8.01555.9045
Butiraldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Butiraldehído
Formula: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Pto. Ebullición: 76 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –99 °C
Densidad: 0,803 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007023
Núm. CAS: 123-72-8
EINECS: 204-646-6
UN: 1129
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,01591
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 71 g/l (20 °C)
Melting Point -99 °C
Molar Mass 72.11 g/mol
Boiling Point 75 - 76 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 116 hPa (20 °C)
Flash Point -12 °C
Refractive Index 1.379 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 11.1 %(V)
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (71 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 190 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid