Decanal 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
154971000 154975000
ACRO154971000EA 34.8 EUR
ACRO154971000 ACRO154975000
Decanal 95%
Decanal
Formula: C₁₀H₂₀O
Pto. Ebullición: 207…209 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 0,83 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007031
Núm. CAS: 112-31-2
EINECS: 203-957-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4270 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure