Decanal 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11656.AE
A11656.AP
A11656.AEEA
34.4
EUR
A11656.AE
A11656.AP
Decanal 96%
Decanal
Purity: 96%
CAS No.: 112-31-2
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4280
Melting Point: -5°
Boiling Point: 207-209°
Beilstein Reference: 1362530
MDL No.: MFCD00007031
Formula:
C₁₀H₂₀O Pto. Ebullición: 207…209 °C Pto. de fusión: –5 °C Densidad: 0,828 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007031 Núm. CAS: 112-31-2 EINECS: 203-957-4 |