Acetaldehído 99.5%, extra_pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Etanal
149510010 149510100 149512500 149510025
149510010.EA 60.6 EUR
149510010. 149510100. 149512500. 149510025.
Acetaldehído 99.5%, extra_pure
Acetaldehído
Formula: CH₃CHO
MW: 44.05 g/mol
Pto. Ebullición: 21 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –123 °C
Densidad: 0.785 g/cm³
Pto. de inflamación: –27 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006991
Núm. CAS: 75-07-0
EINECS: 200-836-8
UN: 1089
ADR: 3 I
Índice Merck: 12,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de03379d171eda3c733a039cd16293e8ee4a02e2&vid=573943501bd6753f30bb12e41521b99361988998&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3310 to 1.3330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥99.4 %
Chlorine (Cl) ≤0.003 % (total)