Acetaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00004.0500 8.00004.1000 8.00004.2500 8.00004.9020 8.00004.0501 8.00004.9021 8.00004.9022 8.00004.9150
8.00004.0500EA 32.9 EUR
8.00004.0500 8.00004.1000 8.00004.2500 8.00004.9020 8.00004.0501 8.00004.9021 8.00004.9022 8.00004.9150
Acetaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Acetaldehído
Formula: CH₃CHO
Pto. Ebullición: 20,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –123 °C
Densidad: 0,78 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –27 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006991
Núm. CAS: 75-07-0
EINECS: 200-836-8
UN: 1089
ADR: 3,I
Índice Merck: 12,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de03379d171eda3c733a039cd16293e8ee4a02e2&vid=573943501bd6753f30bb12e41521b99361988998&prid=web&clid=SAPDAM