Hexanal 96% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Hexylaldehyde, Caproaldehyde, Hexaldehyde, Aldehyde C6, Hexyl aldehyde
151850010 151855000 151850025
ACRO151850010EA 253 EUR
ACRO151850010 ACRO151855000 ACRO151850025
Hexanal 96% estabilizado
Hexanal
Formula: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Pto. Ebullición: 130…131 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –56 °C
Densidad: 0,815 g/cm³
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007027
Núm. CAS: 66-25-1
EINECS: 200-624-5
UN: 1207
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,01766
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.810 to 0.820 g/ml
GC ≥95 %
Stabilizer 100 to 500 ppm alpha-Tocopherol
Acid value ≤10 mg KOH/g