Hexanal ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Hexylaldehyde, Caproaldehyde, Hexaldehyde, Aldehyde C6, Hexyl aldehyde
A16265.22 A16265.36
A16265.22EA 42.4 EUR
A16265.22 A16265.36
Hexanal ≥98%
Hexanal
Purity: 98% CAS No.: 66-25-1 Molecular Formula: CH3(CH2)4CHO Formula Weight: 100.16 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.4050 Melting Point: -56° Boiling Point: 130-131° Beilstein Reference: 506198 Merck Reference: 14,1760 UN No.: 1207 MDL No.: MFCD00007027
Formula: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Pto. Ebullición: 130…131 °C
Pto. de fusión: –56 °C
Densidad: 0,834
Pto. de inflamación: 25 °C (77 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007027
Núm. CAS: 66-25-1
EINECS: 200-624-5
UN: 1207
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,1760