Cestas para pipetas, Nalgene®.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
DS5241-0020 DS5241-0040 DS5241-0050
215-0032EA 281 EUR
215-0032 612-1802 215-0034
Cestas para pipetas, Nalgene®.
Cestas Cestos para pipetas
Fabricado en HDPE. Las cestas para pipetas resistentes a los productos químicos protegen las pipetas de vidrio de las roturas.
  • Las cestas robustas y resistentes amortiguan las pipetas y no se corroen
  • Compatible químicamente con la mayoría de los ácidos, bases, alcoholes y detergentes
Una rejilla perforada en el fondo permite que las soluciones de limpieza llenen la cámara desde el fondo y está empotrada 1,9 cm para un drenaje completo. Utilice estas cestas de polietileno de alta densidad dentro de los tarros de pipetas Nalgene™ para sumergir las pipetas en soluciones de limpieza o desinfección y, a continuación, escúrralas y transfiéralas al lavador de pipetas Nalgene™ para el lavado y enjuague automático de las mismas. Coinciden con el código de la letra del tamaño para el mejor ajuste del tarro y la arandela.