Octanal 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
129481000 129485000
ACRO129481000EA 33.6 EUR
ACRO129481000 ACRO129485000
Octanal 99%
Octanal
Formula: C₈H₁₆O
Pto. Ebullición: ∼171 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 12…15 °C
Densidad: 0,821 g/cm³
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007029
Núm. CAS: 124-13-0
EINECS: 204-683-8
UN: 1191
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,01772
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %